주요 문서
CLS3519
Corning® Netwells® accessories
white reagent tray
동의어(들):
cell culture dishes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
polystyrene plate
크기:
1 well
material
polystyrene plate
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
case of 200 ea
pack of 25 ea
제조업체/상표
Corning 3519
크기
1 well
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lids not included
White polystyrene reagent trays offer enhanced contrast when running colorimetric reactions
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)