CLS3576
Corning® 384 well microplate, low flange
high binding surface, white polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 50
동의어(들):
384 multiwell plates, 384 well immunoassay plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, immunoassay plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
flat bottom
polystyrene
square white wells
white bottom
white polystyrene
polystyrene
square white wells
white bottom
white polystyrene
추천 제품
material
flat bottom
polystyrene
square white wells
white bottom
white polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
plate format: 384 well standard
포장
pack of 50
제조업체/상표
Corning 3576
최대 용적
112 μL
크기
384 wells
작업 용적
80 μL
색상
white
적합성
suitable for (cell cuture)
결합 유형
high binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Designed to reduce well-to-well crosstalk during luminescent assays
- Recommended working volume of up to 20 to 80μL
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions
- High binding surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions
- Binding capacity is approximately 400 to 500ng IgG/cm2
- Ideal for immunoassays
Note: Suggested replacement for CLS3703
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.