주요 문서
CLS3656
Corning® 384 well microplate
clear polypropylene, round bottom, sterile, lid: no, pack of 25
동의어(들):
384 multiwell plate, 384 well assay plate, 384 well general storage plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
크기:
384 wells
웰 용적:
95 μL
웰 작업 용적:
15-70 μL
material
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
무균
sterile
특징
lid: no
skirt
microplate for general storage and assays
plate format: 384 well standard
포장
case of 100
pack of 25
제조업체/상표
Corning 3656
크기
384 wells
웰 용적
95 μL
웰 작업 용적
15-70 μL
색상
clear
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Resistant to many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Total well volume 95 μL; working volume 15-70 μL
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)