material
clear polystyrene plate
flat bottom clear
round clear wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
half area
포장
pkg of 25 per bag
제조업체/상표
Corning 3679
크기
96 wells
웰 용적
205 μL
웰 작업 용적
25-125 μL
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Compatible with Molecular Devices SPECTRAmax 190 and 250 plate readers.
특징 및 장점
- Corning® UV-Transparent Microplates are ideal for determining protein and/or nucleic acid concentrations.
- Half Area microplate with UV-transparent well bottom.
- Free of DNase- and RNase.
- Acrylic base for greater strength and maximum leak resistance.
- Well volume of 205 μL; working volumes of 25 to 100 μL.
- 1cm pathlength corresponds to 175 μL volume.
- Lids are available separately.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객