material
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
graduations: no
Bottom style: conical
포장
case of 1000
pack of 500
제조업체/상표
Corning 3749
기술
PCR: suitable
용량
0.5 mL
색상
assorted colors
assorted colors
피팅
cap (push fit)
적합성
suitable for (PCR applications)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- 0.5mL PCR tubes (assorted colors) are made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks to optimize heat transfer
- With flat cap for easy piercing and marking
- Nonsterile and certified DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C and will withstand centrifugation to 10,000 x g
Uniquely designed to prevent sample loss. Longer cap flanges are a safeguard against evaporation and prevent accidental opening during thermal cycling.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.