주요 문서
CLS3883
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
material:
flat bottom clear
white polystyrene
웰 깊이:
10.7 mm
material
flat bottom clear
white polystyrene
설명
non-treated
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
bag of 25
pkg of 25 inner package
제조업체/상표
Corning 3883
웰 깊이
10.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)