주요 문서
CLS430281
Corning® Easy-Grip round, plastic, storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 250 mL, cap (plug seal), case of 24
동의어(들):
storage bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.24
material
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round bottle
round clear polystyrene
무균
sterile
sterile
특징
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
포장
case of 24
제조업체/상표
Corning 430281
보틀(bottle) 용량
250 mL
bottle neck diam.
~42 mm
경부 직경
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Corning® Easy-Grip disposable storage bottles are ideal for storing media, buffers, and other aqueous solutions.
  • Features easy grip sides for convenient handling.
  • Plug seal caps (45 mm) provides an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
  • Certified non pyrogenic.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)