주요 문서
CLS431730
Corning® PET storage bottles
octagonal clear PET, sterile, capacity 60 mL, natural screw cap, case of 96
동의어(들):
storage vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PET bottle
natural screw cap
octagonal clear PET
wide-mouth bottle
무균
sterile
특징
cap
graduations
포장
pack of 24 ea
case of 96
제조업체/상표
Corning 431730
bottle neck diam.
18 mm
용량
60 mL
크기
× 81 x 40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)