특징
holder only
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Corning 432015
길이 × 너비 × 높이
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
색상
purple
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack and CoolSink modules. Low profile and small footprint make it ideal for use in the hood, keeping samples cold (0.5° to 4.0°C) up to four hours. 1°C to 8°C temperature indicator provides visual assurance of temperature performance. To extend the cooling duration, keep an additional XT Cooling Core in the freezer and rotate the Cores as needed.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.