특징
u-bottom plate module
포장
pkg of 1
제조업체/상표
Corning 432071
길이 × 너비 × 높이
12.8 cm × 8.5 cm × 1.7 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning CoolSink thermo-conductive plate and reservoir modules provide uniform temperature to all wells, regardless of position. When placed onto a temperature source such as ice, dry ice, liquid nitrogen or water baths, the CoolSink module will rapidly adapt to that temperature - from -196°C to >+100°C.
- CoolSink modules ensure temperature uniformity when cooling, snap freezing, heating or thawing samples.
- All CoolSink modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
- All modules are compatible with all temperature sources.
- For 55 mL reagent reservoirs
법적 정보
CoolSink is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.