주요 문서
CLS432077
Corning® CoolCell Filler Vials, for use with CoolCell LX and CoolCell FTS30 containers
5 mL
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
NACRES:
NB.12
포장
pkg of 6
제조업체/상표
Corning 432077
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
To ensure cell freezing rate consistency and uniform results when using CoolCell containers, insert a CoolCell Filler Vial into empty wells when freezing less than a full load. It is suitable for repeated use and compatible with CoolCell LX, CoolCell FTS30 and CoolCell 5ml LX containers.
법적 정보
CoolCell is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)