주요 문서
CLS440140
Corning® boss head support clamp
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.76
material
aluminum
제조업체/상표
Corning 440140
길이
58 mm
일반 설명
Corning offers a 2 in. long right angle black anodized aluminum Boss Head clamp that will accept up to 7/16 in. diameter support rods. It is designed to be used with the Corning Temperature probe support clamp.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)