주요 문서
CLS6634
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (25.0 mL), sterile
동의어(들):
pipet tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
용적:
(25.0 mL)
무균:
sterile
포장:
pack of 25 ea
제조업체/상표:
Corning 6634
무균
sterile
포장
pack of 25 ea
제조업체/상표
Corning 6634
용적
(25.0 mL)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)