material
polystyrene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
포장
case of 200
bag of 50
제조업체/상표
Corning 7045
측정 범위
accuracy: 0.1 mL
길이
348 mm
용량
5 mL
팁 내경
0.073 in.
색상
blue color-coded stripe
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning Costar Stripette serolical pipettes paper/plastic wrapping allows for easy opening by either pop-through or peel-apart techniques. It is also ideal for sterile cell culture and/or tissue culture applications, especially while wearing latex gloves, as the wrap reduces static cling. These Stripette pipets are sterile, individually wrapped serological pipets designed to afford optimal conditions for aspetic cell/tissue culture techniques.
- Color-coding on paper allows easy size identification.
- Paper/plastic wrap allows full view
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Lot numbers printed on each pipet wrapper
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.