material
clear tube
polypropylene
round bottom tube
무균
non-sterile
포장
pack of 96
case of 960
제조업체/상표
Corning
파라미터
-180-110 °C temp. range (screw cap)
-80-110 °C temp. range (TPE cap)
길이
43.9 mm
용량
1.3 mL
크기
96 wells
튜브 높이
47.5 mm , with TPE cap
52.7 mm , with screw cap
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 1D/2D storage tube line is a superior storage solution designed to provide maximum identification.
Features include:
Features include:
- IDENTIFICATION - Synchronized 2D and linear bar code - unlike any other in the market
- INFORMATION - 14 x 14 dot 2D bar code
- BAR CODE STABILITY - Laser-etched, not an attached label
- COMPOUND COMPATIBILITY - Polypropylene construction throughout
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.