주요 문서
CLS92592
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well EIA plates
96 well plate, assembled 1 x 8 strips per 96 well plate, non-treated, non-sterile, 100/cs
동의어(들):
1 x 8 strip plate, 8 well strip plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.15
material:
clear wells
material
clear wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
plate format: 1 x 8 Stripwell
포장
case of 100
제조업체/상표
Corning 92592
크기
96 wells
웰 용적
360 μL
웰 작업 용적
75-200 μL
색상
none
결합 유형
non-treated surface
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)