주요 문서
D2672
Sigma-Aldrich
Nalgene® desiccator
overall I.D. × H 150 mm × 150 mm
동의어(들):
autoclavable polypropylene desiccator, desicctor without vacuum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104510
NACRES:
NB.43
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® 5315-0150
I.D. × 높이
150 mm × 150 mm
일반 설명
Blue polypropylene body; clear polycarbonate cover. Autoclavable.
기타 정보
Supplied with 140 mm aluminum plate.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)