D4000
trans-Dehydroandrosterone
≥99%
동의어(들):
3β-Hydroxy-5-androsten-17-one, 5-Androsten-3β-ol-17-one, DHEA, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Prasterone
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥99%
양식
crystalline powder
drug control
Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
149-151 °C (lit.)
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
FMGSKLZLMKYGDP-USOAJAOKSA-N
유전자 정보
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable