생물학적 소스
bovine pancreas
Quality Level
유형
Type IV
양식
lyophilized powder
특이 활성도
≥2,000 Kunitz units/mg protein
분자량
~31 kDa
정제법
chromatography
구성
Protein, ≥80%
기술
DNA purification: suitable
solubility
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
제조 메모
분석 메모
저해제
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.