주요 문서
D9187
Sigma-Aldrich
Dispo-Biodialyzer
MWCO 50 kDa
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123100
NACRES:
NB.22
공극 크기
50 kDa MWCO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A unique disposable unit for small sample dialysis, 5-100 μL. Dialysis is rapid with the ultra thin membrane of regenerated cellulose. After dialysis, sample can be recovered, almost 100% by centrifugation in a microcentrifuge tube. Recommended for salt removal, buffer exchange, protein binding assays and as a equilibrium dialyzer.
The Micro DispoDIALYZER includes a membrane, foam float, cap and two collection tubes (1.5 mL).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)