결합
FITC conjugate
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
8c/6-39, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
저장 조건
protect from light
기술
dot immunobinding: 1:64
particle immunofluorescence: 1:32
동형
IgG2a
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)