분자량
antigen ~80 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
향상된 검증
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells lysate
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using methanol-acetone fixed heat-shocked NIH3T3 cells
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate
western blot: 2-4 μg/mL using RAT1 cell lysate
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
일반 설명
면역원
애플리케이션
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable