제품명
Fast Green FCF, Dye content ≥85 %
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, ≥85%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
SMILES string
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccc(O)cc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
352.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
178 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.