제품명
Fluorescein diacetate, used as cell viability stain
Quality Level
양식
powder
기술
titration: suitable
색상
white to faint yellow
mp
200-203 °C (lit.)
solubility
acetone: 25 mg/mL
ε (흡광계수)
≥86000 at 488-494 nm in 0.1 M NaOH
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.