Key Documents
G1403
Grids for transmission electron microscopy
grid size 100 mesh × 250 μm pitch, copper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
material
copper
설명
Regular grids with center mark and solid border
포장
vial of 100 grids
직경
3.05 mm
그리드 크기
100 mesh × 250 μm pitch
구멍 너비
208 μm
개방 면적 크기
69%