무균
γ-irradiated
제품 라인
BioXtra
양식
powder
포장
vial of 0.292 g
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
색상
white to faint yellow
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 10 mL/vial, clear to slightly hazy
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
유전자 정보
rat ... Ggt1(116568)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- for cochlear organotypic culturing
- in Iscove′s modified Dulbecco′s medium for HeLa cells culturing
- in Dulbecco′s modified Eagle′s medium for primary hepatocyte cell culturing
생화학적/생리학적 작용
포장
적합성
재구성
기타 정보
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
프로토콜
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.
XTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation, activation and cytotoxicity. Instructions for XTT reagent preparation and examples of applications.
MTT assay protocol for measuring cell viability, proliferation and cytotoxicity. Instructions for MTT reagent preparation and examples of applications.
세포 생존성, 증식, 세포독성 측정을 위한 MTT 분석 프로토콜. MTT 시약 조제에 대한 지침 및 응용분야 예시.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.