G6750
α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate
≥99% (HPLC), BioXtra
동의어(들):
α-D-Glucopyranose 1-phosphate, Cori ester
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
BioXtra
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
불순물
glucose and starch, essentially free
색상
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
양이온 미량물
K: 20.4-26.1% (ICP)
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
결합
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)