material
black silicone (Acrylic tray)
rectangular wells
무균
non-sterile
특징
wells 3
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Grace Bio-Labs 246883
크기
3 wells
웰 용적
350 μL
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ProPlate re-usable, multi-well chambers form removable, leak-proof wells on virtually any slide surface without the use of adhesive.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
Designs feature ANSI-SLAS compliant well spacing to facilitate multichannel pipetting.
Multiple slides insert easily into frames having a standard microtiter plate footprint for automated processing.
법적 정보
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.