결합
peroxidase conjugate
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
HA-7, monoclonal
양식
lyophilized powder
포장
vial of 0.5 mL
농도
5-11 mg/mL
기술
western blot: 1:4,000 using using HA tagged fusion protein expressed in bacteria, and ECL immunoblotting detection reagent
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- in immunopreciptation and immunostaining of human member 9 of solute carrier family 38 SLC38A9 transfected in HeLa cells[3]
- in immunoblot detection in transfected A375 cells[4]
- is suitable for immunoblotting of nucleosome assembly protein NAP1L1[5]
물리적 형태
제조 메모
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)