주요 문서
HS100012
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
NACRES:
NB.11
설명
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
특징
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
포장
case of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS100012
파라미터
6000 rpm speed ((Fully loaded))
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 2 x 8 Strip 0.2mL, Black
법적 정보
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)