material
white polypropylene
특징
to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120834
길이 × 너비 × 높이
377 mm × 301 mm × 91 mm
일반 설명
Fully assembled, polypropylene mega racks are great for high throughput labs requiring large sample storage. Each rack has 120 wells and a well diameter of 20 mm.
특징 및 장점
- Sturdy, durable material for easy and secure transport of clinical and research tubes
- Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
- Reusable, easy to clean and Autoclavable
- Place different test groupings into one rack eliminating the need for multiple racks
- Stackable for staging and saving space
법적 정보
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.