주요 문서
HS20629B
Dropper Vial Bulb
blue, capacity 3 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
blue
blue silicone
포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20629B
길이 × 외경 × 직경
41 mm × 17.8 mm × 6.5 mm, (hole diam)
용량
3 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The silicone rubber dropper vial bulb is designed for use with Pasteur pipets, small pipets, and medicine droppers.
특징 및 장점
Made of silicone rubber
3 mL volume, 1.6 in L x 0.7 in outer dia. x 0.3 in hole dia. (41 mm L x 17.8 mm OD x 6.5 mm hole dia.) Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)