주요 문서
HS2201A
Droplet phlebotomy tray inserts for 13 mm test tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
특징
Holds 13 mm Tube Rack,
포장
pack of 4 inserts
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2201A
일반 설명
Utility Tray Insert A for 13mm test tube rack with eight compartments.
법적 정보
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)