material
blue high-density polyethylene coating
high-density polyethylene coating
특징
to hold 6 x 250 mL centrifuge bottles
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23224
길이 × 너비 × 높이
205.7 mm × 134.6 mm × 104.1 mm
일반 설명
The HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
특징 및 장점
- Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
- Racks can be used between temperatures of -40 °C and 121°C
- Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
- Square wells and three deck levels help keep tubes secure
- Fits 55-60 mm Bottles, Centrifuge Bottles
- Autoclavable
- Slotted Bottom Support
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.