주요 문서
HS28729R
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Pan, capacity 9 L, red (polyurethane)
동의어(들):
chiller box, cooling box, ice pan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
NACRES:
NB.22
material
red (polyurethane)
길이 × 너비 × 높이
521 × 292 × 163 mm
용량
9 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
특징 및 장점
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1