주요 문서
HS4422
Microcentrifuge Tube
capacity 0.5 mL, pack of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
material
conical bottom
flat cap
natural polypropylene tube
무균
non-sterile
특징
cap pushfit attached cap
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS4422
캡 직경
10.1 mm
용량
0.5 mL
튜브 직경
10.1 mm
적합성
suitable for (Microcentrifugation, PCR)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
특징 및 장점
  • Microtube Volume- 0.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)