주요 문서
HS86655
Cell Spreader
silver stainless steel, bar L 33 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
silver stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS86655
막대 길이
33 mm
일반 설명
The Stainless Steel Cell Spreader promotes smooth, controlled spreading.
특징 및 장점
  • Reusable
  • Sterilizable
  • Flame and autoclavable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)