분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC1=NN(C(C)=O)C(C)(S1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2S/c1-9(17)14-12-15-16(10(2)18)13(3,19-12)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,15,17)
InChI key
JEFVYQYZCAVNTP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Eg5 is a key protein involved in the formation of bipolar spindles. K858 is a selective ATP-uncompetitive mitotic kinesin Eg5 inhibitor. The compound induces mitotic arrest, caspase-3 activation and cell growth inhibition in HCT116 cells.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.