분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
기술
HPLC: suitable
색상
white to off-white
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2
InChI key
PZDOWFGHCNHPQD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable