주요 문서
M4664
Sigma-Aldrich
Nalgene® vacuum manifold
autoclavable
동의어(들):
moisture extraction device, sample protection unit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
특징
autoclavable
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene DS0345-0001
일반 설명
Stainless steel with PTFE stopcocks. Designed with three vacuum ports each with a two-way valve and vent. Barbed fitting accepts 3/8 in. (9.5 mm) I.D. tubing.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)