항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
Men-8, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~75 kDa
종 반응성
mouse, human, rat, monkey
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/test using nuclear extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells or MCF7 cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- in western blotting
- in immunoblotting
- in flow cytometry
- in immunohistofluorescence
- in immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable