주요 문서
M802000
Sigma-Aldrich
CUTAG CPG 2000Å
동의어(들):
CUTAG CPG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.51
설명
12-18 μmol/g
Quality Level
공극 크기
2000 Å
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)