주요 문서
M8060
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, round bottom clear wells, sterile
동의어(들):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
colorless polypropylene
round bottom clear wells
material
colorless polypropylene
round bottom clear wells
무균
sterile
특징
lid: no
포장
case of 100
제조업체/상표
Greiner 650261
최대 용적
355 μL
크기
96 wells
작업 용적
300 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
96W Microplate, well working volume 50-300 μL; maximum volume 355 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
기타 정보
96 well microplate, without lid, solid round (U) bottom well design, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
적합성
Black plates minimize background fluorescence. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)