주요 문서
M9785
Millipore
Ultrafree-MC microcentrifuge filters
working volume 500 μL, Durapore PVDF membrane, pore size 0.65 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.24
material
Durapore PVDF membrane
polypropylene housing
무균
non-sterile
제조업체/상표
Millipore UFC30DV00
파라미터
12,000 × g max. RCF
작업 용적
500 μL
공극 크기
0.65 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Units consist of microcentrifuge tube with hinged cap and filter insert. The Ultrafree centrifugal filter units are are well suited for the removal of particles & precipitates from aqueous & some solvent-based samples.
호환성
Use in any standard fixed-angle microcentrifuge rotor.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)