Merck
MAK167
Fluorometric Maleimide Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
동의어(들):
Maleimide Fluorescence Detection Kit
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
EC Number:
UNSPSC 코드:
12161503
NACRES:
NA.84
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
사용
sufficient for 200 fluorometric tests
검출 방법
fluorometric
관련 질환(들)
endocrinological disorders, diabetes
저장 온도
−20°C
일반 설명
Maleimide is an unsaturated imide used in protein conjugation reactions.
애플리케이션
The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
생화학적/생리학적 작용
The Fluorometric Maleimide Assay Kit provides a sensitive, one-step fluorometric assay to detect maleimide, which reacts with a proprietary dye, resulting in a fluorometric product (λex = 490/λem = 520 nm) proportional to the amount of maleimide present. The assay can be performed in either a 96 or 384 multiwell plate format using a fluorescence microplate reader.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)