포장
pkg of 1 plates
제조업체/상표
IROA Technologies
플레이트 크기
96 wells
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound, and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
제조 메모
기타 정보
법적 정보
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
49.5 °C
시험 성적서(COA)
관련 콘텐츠
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
자사는 귀하의 대사체학 연구를 위해 핵심 대사 경로를 다루는 포괄적인 1차 대사체 화합물이 있는 소분자 대사체 라이브러리 및 키트를 제공합니다.