주요 문서
MTCC2540OB
MTC Bio Screw Cap MacroTubes®
capacity 5 mL, black, sterile, pkg of 500 ea (attached caps in foam racks)
동의어(들):
centrifuge tube, plastic tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
material
black
conical
polypropylene
screw cap
무균
sterile
특징
graduation
포장
pkg of 500 ea (attached caps in foam racks)
제조업체/상표
MTC Bio C2540-OB
파라미터
25,000 × g speed (max)
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5mL Screw-cap [MacroTube, sterile, w/ attached screw caps in foam racks, Opaque Black, 500/cs
특징 및 장점
  • Compatible with standard equipment
  • Centrifuge at up to 25,000xg
  • RNase, DNase & pyrogen free
  • Unsurpassed Clarity
  • Dual graduations at every 0.2mL and 0.5mL
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)