material
(self standing star foot)
cap (screw top )
clear
polypropylene
무균
sterile
특징
cap natural
neck thread external
포장
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
제조업체/상표
MTC™ Bio C3220-SG
파라미터
22,000 × g speed
용량
2.0 mL
직경 × 길이
13.1 mm × 46.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
ClearSeal™screw-cap microtubes, 2.0mL, w/ O-ring & caps, sterile, printed graduations, self-standing, 20 resealable bags of 50 tubes, 1000/cs
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
특징 및 장점
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations
법적 정보
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.