주요 문서
MTCH6505
MTC Bio Halo pipette tips
capacity 5 mL
동의어(들):
pipetting tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
제조업체/상표:
MTC Bio H6505
용량:
5 mL
무균:
sterile
특징:
DNase free
RNase free
포장:
pack of 100 ea
material
clear
polypropylene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
MTC Bio H6505
용량
5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5mL Pipette Tips for Halo Pipettors, 100/pk
특징 및 장점
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
법적 정보
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)