특징
adjustable
manual
no. of channels 1
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio H6800-SK
일반 설명
Halo Pipettor Starter Kit, includes H6800-10 (10µL), H6800-20 (20µL), H6800-200 (200µL), H680-1MXL (1250µL), and H6800-CR (6 place carousel stand)
특징 및 장점
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
법적 정보
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.